ContactUsLinkComponent
Acide nitrique 2 M HNO3 (2N) solution volumétrique, Fluka™
Acide nitrique 2 M HNO3 (2N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35278-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Acide nitrique 2 M HNO3 (2N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35278-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Factor:
    0.999 - 1.001
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Nitric acid solution
 :
 :63.01 g/mol
Point d'ébullition:100 °C
UN:2031
 :GHS05
Point de fusion:-42
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7697-37-2
Formule:HNO₃
Numéro MDL:MFCD00011349
Densité:1.065 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 II
Index Merck:13,06610