Honey refractometer, Master
Honey refractometer, Master
Honey moisture refractometer, Master, Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
N° de catalogue ATAG2514
Fournisseur:   Atago
Honey refractometer, Master
N° de catalogue ATAG2514
Fournisseur:  Atago
Honey refractometer, Master
Honey moisture refractometer, Master, Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
Prix
218,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This dual-scale refractometer is used to measure both the humidity and Brix in honey.
  • Automatic temperature compensation (ATC) function
  • Dust-tight and protected against water jets
Certifications: IP 65 except eyepiece.
Spécifications
  • Modèle:
    Master
  • Plage de mesure:
    Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
  • Désignation:
    Honey moisture refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG2514
  • Poids:
    90 g
  • Précision:
    ±0,2 °Brix
  • L×P×H:
    32×34×168 mm