ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade MN 713
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade MN 713
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade MN 713
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA400713018
  • MANA400713007
  • MANA4007130022
  • MANA400713002
  • MANA4007130035
  • MANA4007130018
  • MANA400713004
  • MANA4007130015
  • MANA4007130085
  • N°:
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • MN 713
  • Poids:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Épaisseur:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Vitesse de filtration:
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)
  • 20 s (Herzberg)