Sterilisation indicators
Sterilisation indicators
Papier crêpe auto-adhésif avec pigments thermoactifs, 50 m, 19 mm
Catalog # BRND61750
Supplier:   Brand
Sterilisation indicators
Catalog # BRND61750
Supplier:  Brand
Sterilisation indicators
Sterilisation indicators
Papier crêpe auto-adhésif avec pigments thermoactifs, 50 m, 19 mm
Price
16,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
Specifications
  • Largeur:
    19 mm
  • Désignation:
    Papier crêpe auto-adhésif avec pigments thermoactifs
  • Longueur:
    50 m
  • Seq:
    01