Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Catalog # 35-8066-M002
Supplier: Tonbo Biosciences
Specifications
- Type d'anticorps:Secondaire
- Nom de l'antigène:Immunoglobulin M mu
- Symbole de l'antigène:IgM
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Réactivité:Mouse
- Épitope:µ chain
- Adsorption croisée:Yes
- Température de stockage:Store at 2-8 °C
- Cdt:2 mg
Specifications
About this item
Goat anti-Mouse IgM (mu chain) - Affinity Pure, FITC Conjugate, min x w/human IgG or serum proteins
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope: µ chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse