VWR®, Cuve macro
VWR®, Cuve macro
340 – 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue 634-1067
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Cuve macro
N° de catalogue 634-1067
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Cuve macro
VWR®, Cuve macro
340 – 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
Prix
21,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cuves macro à usage unique, avec quatre côtés transparents.
  • Trajet optique clair et propre
  • Quatre fenêtres pour des mesures précises
  • Fabrication sous des conditions ambiantes contrôlées
Spécialement conçues pour la spectroscopie par fluorescence.
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    2,5 – 4,5 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Hauteur:
    35 mm
  • Plage de mesure:
    340 – 900 nm