Test kits, photométrique, Dureté de l'eau, résiduelle, cuvettes test LCK
705-3041
: Hach
:
- Méthode chimique:Métalphthaléine
- Cdt:24 Tests
- Désignation:Dureté de l'eau, résiduelle
- Seq:52
- Type:LCK427
- Pour appareil:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Plage de mesure:0,02 - 0,6 °dH
0,1 - 2 mg/l Ca
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C