ContactUsLinkComponent
Test kits, photométrique, Sulfite, cuvettes test LCK
Test kits, photométrique, Sulfite, cuvettes test LCK
Catalog # HACHLCK654
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Test kits, photométrique, Sulfite, cuvettes test LCK
Catalog # HACHLCK654
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    Méthode Hach
  • Cdt:
    25 Tests
  • Désignation:
    Sulfite
  • Seq:
    79
  • Type:
    LCK654
  • Pour appareil:
    DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Plage de mesure:
    0,1 - 5,0 mg/l SO₃
Specifications
About this item
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C