Test kits, photométrique, Cadmium, cuvettes test LCK
N° de catalogue 705-3016
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Cadion
- Cdt:25 Tests
- Désignation:Cadmium
- Seq:26
- Type:LCK308
- Pour appareil:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Plage de mesure:0,02 - 0,3 mg/l Cd
Spécifications
À propos de cet article
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)