Test kits, total hardness determination by titration methods
N° de catalogue HACH2447600
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1
- Désignation:Hardness (Total) reagent set, low range
- Seq:01
- Plage de mesure:0 - 2500 mg/l
Spécifications
À propos de cet article
The kits are used to determine the total hardness level.
Livraison: Kit includes buffer solution (Hardness 1), ManVer® 2 hardness indicator powder pillows and TitraVer® (EDTA) and relevant titrant solution.