ContactUsLinkComponent
Toluène, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Toluène, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
N° de catalogue 8470.2500
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
Toluène, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
N° de catalogue 8470.2500
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC):
    min. 99.8 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Water (KF):
    max. 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :92.14 g/mol
UN:1294
ADR:3,II
Numéro CAS:108-88-3
Formule:C₆H₅CH₃
Numéro MDL:MFCD00008512