Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- UN:1823
- ADR:8,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (NaOH):16.0 - 18.0 %
- Appearance (clear, colorless liquid):passes test
- Identification (Na):passes test
- Sodium Carbonate (Na2CO3):max. 0.6 %
- pH at 25°C:min. 11.0
- Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl):max. 50
- Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe):max. 10
- Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb):max. 20
- Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4):max. 50
Spécifications
- Cdt:1.000 L