ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Corrosif
Irritant
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue 7706-68
Fournisseur:  MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Irritant
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue 7706-68
Fournisseur:  MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    IBC/tote
  • Cdt:
    890 L
  • Seq:
    5729
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    49.5 - 52.0 %
  • Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:
    Passes Test
  • Assay (NaOH):
    49.5 - 52.0 %
  • Identification:
    Passes Test
  • Ammonium Hydroxide Precipitate:
    ≤0.010 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.0025 %
  • Heavy Metals (as Ag):
    ≤0.0015 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.0005 %
  • Nitrogen Compounds (as N):
    ≤0.0005 %
  • Potassium (K):
    ≤0.025 %
  • Phosphate (PO₄):
    ≤0.0005 %
  • Sulfate (SO₄):
    ≤0.0025 %
  • Sodium Carbonate (Na₂CO₃):
    ≤0.1 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Densité:1,53 g/cm³
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548