ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  4671.
 :  Avantor
 :  
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  4671.
 :  Avantor
 :  
  • Cdt:
    210 mL
  • Seq:
    2545
  • Titer (N):
    0.0998-0.1002
 :
 :294.18 g/mol
 :3087
 :5.1,II
 :7778-50-9
 :K₂Cr₂O₇
 :MFCD00011367