n-Pentane ≥99%, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
5281.2500
: Avantor
:
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:
- Assay (by GC):min. 99.0 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
: Pentane
:
:72.15 g/mol
:1265
:3,II
:109-66-0
:H₃C(CH₂)₃CH₃
:MFCD00009498