ContactUsLinkComponent
n-Hexane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 8473.2500
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
n-Hexane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Catalog # 8473.2500
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC):
    min. 99.0 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Water (KF):
    max. 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :86.18 g/mol
UN:1208
ADR:3,II
Numéro CAS:110-54-3
 :92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520