ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
  2854-25
 :  
undefined
Ether diéthylique ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
  2854-25
 :  
  • Type de conditionnement:
    Aluminium bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.5 %
  • Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water):
    ≥99.5 %
  • Alcohol (C₂H₅OH)(by GC) (preservative)(v/v):
    1.5 - 2.5 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging):
    ≤0.0005 %
  • Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 215 nm:
    ≤1.00
  • Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 230 nm:
    ≤0.30
  • Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 254 nm:
    ≤0.08
  • Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 280 nm:
    ≤0.01
  • Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm:
    ≤0.005
  • Residue after Evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    ≤0.05 %
 :
 :74.12 g/mol
 :12,03852
 :35 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0,7135 g/cm³ (20 °C)
 :–40 °C
 :Température ambiante
 :200-467-2
 :1155
 :3,I
 :stabilisé avec ethanol 1,5 - 2,5%
 :01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :60-29-7
 :(CH₃CH₂)₂O
 :MFCD00011646