Cyclohexane, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 5412-25
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
À propos de cet article
:
:84.16 g/mol
UN:1145
ADR:3,II
Numéro CAS:110-82-7
Formule:C₆H₁₂
Numéro MDL:MFCD00003814