Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0% (par iodométrie), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
4824-20
:
- Type de conditionnement:Case, Mall STAKMOR
- Cdt:12 kg
- Seq:4187
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.0 %
- ACS - Assay (CuCl₂·2H₂O) (by iodometry):≥99.0 %
- ACS - Insoluble Matter:≤0.01 %
- ACS - Iron (Fe):≤0.005 %
- ACS - Nitrate (NO₃):≤0.015 %
- Solubility:Passes Test
- ACS - Sulfate (SO₄):≤0.005 %
- ACS - Sodium (Na):≤0.02 %
- ACS - Nickel (Ni):≤0.01 %
- ACS - Potassium (K):≤0.01 %
- ACS - Calcium (Ca):≤0.005 %
:
:170.48 g/mol
:13,02660
:100 °C
:2,54 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-210-2
:2802
:8,III
:GHS05
:GHS09
:10125-13-0
:CuCl₂·2H₂O
:MFCD00149674