Acide borique ≥99.5%, en grenailles, GenAR® NF, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue 7779-06
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 kg
- Seq:4076
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Bulk Pharmaceutical Chemical:99.5 - 100.5 %
- NF - Assay (H₃BO₃) (dried basis):99.5 - 100.5 %
- NF - Completeness of Solution:Passes Test
- NF - Identification:Passes Test
- NF - Loss on Drying:≤0.5 %
- NF - Solubility in Alcohol:Passes Test
- NF - LAL Bacterial Endotoxins (EU/g):≤35
- EP/BP - Assay (H₃BO₃):99.0 - 100.5 %
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - pH of a 3.3% Solution:3.8 - 4.8
- EP/BP- Organic Matter:Passes Test
- EP/BP - Solubility in Alcohol:Passes Test
- EP/BP - Sulfate (SO₄):≤450 ppm
- JP - Assay (H₃BO₃) (dried basis):99.5 - 101.0 %
- JP - Identification:Passes Test
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤10 ppm
- JP - Arsenic (As):≤5 ppm
- JP - Loss on Drying:≤0.5 %
- No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the:= 0.5 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
:Management of Change (MOC) category = R
:61.83 g/mol
:GHS07
:GHS08
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:10043-35-3
Formule:B(OH)₃
Numéro MDL:MFCD00011337