2,2,4-Triméthylpentane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
N° de catalogue 8469.2500
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (by GC):min. 99.5 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:114.23 g/mol
UN:1262
ADR:3,II
Numéro CAS:540-84-1
Formule:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Numéro MDL:MFCD00008943