Arsenic standard solution
Arsenic standard solution
Arsenic, As, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
N° de catalogue HACH1457142
Fournisseur:   Hach
Arsenic standard solution
N° de catalogue HACH1457142
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Arsenic standard solution
Arsenic standard solution
Arsenic, As, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
33,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in arsenic determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Arsenic
  • Symbole:
    As