Bone punch, Aesculap®
Bone punch, Aesculap®
Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm, 140 mm
N° de catalogue AESCOK741R
Fournisseur:   Aesculap
Bone punch, Aesculap®
N° de catalogue AESCOK741R
Fournisseur:  Aesculap
Bone punch, Aesculap®
Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm, 140 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm
  • Longueur:
    140 mm