Cuve semi-micro
Cuve semi-micro
Semi-micro, 45 mm, 3 ml, PS
N° de catalogue 634-8212
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Cuve semi-micro
N° de catalogue 634-8212
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Cuve semi-micro
Semi-micro, 45 mm, 3 ml, PS
Prix
181,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
This semi-micro cuvette is designed for enzymatic determinations.
  • Made of crystal clear polystyrene
  • Minimal light scatter but high transmission rate
  • Thin walls enabling rapid and uniform equilibration
Spécifications
  • Type:
    Semi-micro
  • Volume:
    3 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Hauteur:
    45 mm