ContactUsLinkComponent
VWR®, Bouchons filetés pleins en PP pour flacons de stockage
VWR®, Bouchons filetés pleins en PP pour flacons de stockage
Catalog # 548-0901
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Bouchons filetés pleins en PP pour flacons de stockage
Catalog # 548-0901
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Dureté:
    55° shore A
  • Septum:
    Butyle rouge/PTFE gris
  • Type:
    En PP blanc, fermé, pour 548-3231
  • Seq:
    65
  • Épaisseur:
    1,3 mm
  • Cdt:
    1.000