ContactUsLinkComponent
Chiffons en microfibres pour verre/miroir, Hygen™
  141-0122
undefined
Chiffons en microfibres pour verre/miroir, Hygen™
  141-0122
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Chiffon microfibre pour surface en verre/miroir HYGEN™
  • L×l:
    406×406 mm
  • Cdt:
    1
Les microfibres offrent de meilleures performances de nettoyage et une plus grande durabilité.
  • Les fibres denses d'une qualité de 3 à 5 micromètres permettent d'éliminer davantage de poussière, de saleté et de microbes que les produits de nettoyage traditionnels.