Ammoniaque ≥25% dans l'eau additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Formule:NH₃
Numéro MDL:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Point d'ébullition:37.7 °C (1.013 hPa)
Point de fusion:–92 °C
Densité:0.90 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:30.2 %(V)
Température de stockage:Température ambiante
UN:2672
ADR:8,III
:GHS07
:GHS05
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 25 %
- Density (D 20/4):0.890 - 0.910
- Non-volatile matter:Max. 0.001 %
- Silver (Ag):Max. 0.01 ppm
- Aluminium (Al):Max. 0.01 ppm
- Arsenic (As):Max. 0.01 ppm
- Gold (Au):Max. 0.01 ppm
- Barium (Ba):Max. 0.01 ppm
- Beryllium (Be):Max. 0.01 ppm
- Bismuth (Bi):Max. 0.01 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.01 ppm
- Cadmium (Cd):Max. 0.01 ppm
- Cobalt (Co):Max. 0.01 ppm
- Chromium (Cr):Max. 0.01 ppm
- Cesium (Cs):Max. 0.01 ppm
- Copper (Cu):Max. 0.01 ppm
- Iron (Fe):Max. 0.01 ppm
- Gallium (Ga):Max. 0.01 ppm
- Germanium (Ge):Max. 0.01 ppm
- Indium (In):Max. 0.01 ppm
- Potassium (K):Max. 0.01 ppm
- Lithium (Li):Max. 0.01 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 0.01 ppm
- Manganese (Mn):Max. 0.01 ppm
- Molybdenum (Mo):Max. 0.01 ppm
- Sodium (Na):Max. 0.01 ppm
- Nickel (Ni):Max. 0.01 ppm
- Lead (Pb):Max. 0.01 ppm
- Platinum (Pt):Max. 0.01 ppm
- Rubidium (Rb):Max. 0.01 ppm
- Antimony (Sb):Max. 0.01 ppm
- Tin (Sn):Max. 0.01 ppm
- Strontium (Sr):Max. 0.01 ppm
- Titanium (Ti):Max. 0.01 ppm
- Thallium (Tl):Max. 0.01 ppm
- Vanadium (V):Max. 0.01 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.01 ppm
- Zirconium (Zr):Max. 0.01 ppm
- Chloride (Cl):Max. 0.2 ppm
- Phosphate (PO₄):Max. 0.2 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 1 ppm
- Suitability for the UHPLC-MS:complying
- Storage temperature:2 - 8 °C