ContactUsLinkComponent
Sonificateurs à ultrasons, Vibra-Cell™, VC 505 et VC 750
Sonificateurs à ultrasons, Vibra-Cell™, VC 505 et VC 750
  432-0133
undefined
Sonificateurs à ultrasons, Vibra-Cell™, VC 505 et VC 750
  432-0133
  • Fréquence:
    20
  • Puissance de sortie max.:
    500 W
  • Affichage:
    Numérique (Watts et Joules)
  • Volume d'échantillon:
    10 ml à 250 ml avec une sonde standard
  • Désignation:
    VC 505 Vibra-Cell™, sonificateur à ultrasons
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    VC 505
  • Intervalle:
    1 - 59 s (independent on/off pulser)
  • Sonde:
    Length: 136 mm
    Tip diameter 13 mm
  • Minuterie:
    1 sec - 10 hrs
  • Poids:
    0.9 kg (converter)
    6.8 kg (power supply)
  • L×P×H:
    Ø 63.5×183 mm (converter)
    190×340×235 mm (power supply)
  • Cdt:
    1
Le Vibra-Cell™ est un sonificateur à ultrasons haute intensité à microprocesseur pour applications grand volume*. Il peut traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques dans des applications telles que le fractionnement cellulaire, la préparation des échantillons, l'homogénéisation, la désagrégation et les réactions sonochimiques. Le système peut varier la puissance de sortie et contrôle en permanence à la fois la puissance (Watts) et l'énergie (Joules). La commande par microprocesseur avec affichage en temps réel offre une précision numérique et un contrôle reproductible des paramètres de réglage et d'exécution.
  • Réglage automatique permettant d'éviter les ajustements constants
  • Syntonisation automatique assurant une résonance uniforme quelle que soit la densité des liquides.
  • Convertisseur à haute efficacité conçu pour un fonctionnement intensif. Aucun refroidissement auxiliaire requis
  • Convertisseur piézo-électrique scellé, cristaux type PZT (Plomb Zirconium Titanate)
  • Sondes en alliage de titane (TI-6AL-4V)
 : Pour les accessoires et sondes des processeurs Vibra-Cell™, veuillez consulter l'entrée séparée: «Sondes et accessoires pour processeurs ultrasons Vibra-Cell™».
 : Fourni complet avec câble de 1,5 m relié au convertisseur, sonde standard 13 mm, kit d'outils et manuel.
 : Volumes d'échantillon* entre 250 µl et 1 litre (lot) et jusqu'à 20 litres/heure (débit) en fonction du choix de sondes de remplacement (en option).
Note de sécurité: ne jamais utiliser une sonde dotée d'une pointe de remplacement avec des liquides à faible tension de surface. Utiliser à la place une sonde pour solide.