ContactUsLinkComponent
Portoir pour cartouche de garde pour colonnes HPLC
Portoir pour cartouche de garde pour colonnes HPLC
N° de catalogue 80101/N
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Portoir pour cartouche de garde pour colonnes HPLC
N° de catalogue 80101/N
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Spécifications
  • Désignation:
    Porte-cartouche All-Guard pour colonnes au diamètre interne compris entre 2,1 à 4,6 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Ce support de cartouches de garde augmente la durée de vie de la colonne.
  • Matériel amélioré
  • Pression nominale plus élevée
  • Faible volume interne engendré
Le matériel du système de cartouche Alltech All-Guard a été amélioré et toutes les cartouches de garde et supports sont désormais livrés dans ce nouveau matériel, ce qui a permis d'obtenir des séparations plus solides et plus efficaces. La sélectivité chromatographique ne sera pas affectée par cette modification.