ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
Santé
Irritant
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
N° de catalogue VWRC6370.9200
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Santé
Irritant
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
N° de catalogue VWRC6370.9200
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    200 L
  • Seq:
    5549
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :30.03 g/mol
 :Stabilised with methanol 1%
 :GHS08
 :GHS07
Numéro CAS:50-00-0
Formule:CH₂O
Numéro MDL:MFCD00003274