ContactUsLinkComponent
Bouchons à vis de rechange, en PP, pour flacons à col large, séries 303/307
Bouchons à vis de rechange, en PP, pour flacons à col large, séries 303/307
Catalog # 215-3325
Supplier:  Kautex
undefined
Bouchons à vis de rechange, en PP, pour flacons à col large, séries 303/307
Catalog # 215-3325
Supplier:  Kautex
Specifications
  • Pour:
    Flacons à col large 250 ml série 303 PP et flacons à col moyen 500 ml série 307
  • Filetage:
    40 mm
  • Seq:
    08
  • Cdt:
    1
  • Pour flacons:
    250/500 ml
Specifications
About this item
En PP, naturel
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
  • Anti-fuites
les bouchons ne sont adaptés qu'aux flacons 215-9044 à 215-9047.