Analyseur de chlore, ChloroSense®
Analyseur de test de chlore, ChloroSense®
705-0650
Le ChloroSense est conçu pour déterminer la teneur en chlore libre et total en moins d'une minute.
- Solution alternative à la méthode par DPD (N,N-diéthylparaphénylènediamine)
- Méthode sans réactif et sans intervention d'un opérateur
- Capteur breveté pour des résultats rapides et précis
Designed for drinking water, it is used in other applications including washing of food produce, testing of potable water storage tanks, pipe refurbishment as well as in hospitals.
: Fourni avec 100 électrodes, puce d'étalonnage, flacon pour l'échantillon et mallette de transport.
- Modèle:ChloroSense®
- Désignation:Analyseur de test de chlore
- Cat. No.:705-0650
- Gamme de température:2...40 °C (instrument)
2...25 °C (probe) - Affichage:LCD (42×22 mm)
- Piles:4×AA
- Détermination dela température:0,1 °C
- Résolution:0,01 mg/l à 1 mg/l de chlore libre
0,1 mg/l à 10 mg/l de chlore total - Durée de mesure:55 seconde
- Gamme:Jusqu'à 10 mg/l