ContactUsLinkComponent
Distributeur de lunettes de sécurité
Distributeur de lunettes de sécurité
  111-0096
 :  AK
undefined
Distributeur de lunettes de sécurité
  111-0096
 :  AK
  • Type de distributeur:
    Modèle pour montage mural
  • Matière:
    Acrylique
  • PPE type:
    Lunettes
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Distributeur de lunettes de sécurité
  • l×p×h:
    203×228×483 mm
  • Cdt:
    1
Ce distributeur en acrylique peut accueillir des lunettes de protection et/ou des lunettes-masques.
  • Pre-pierced holes on the top for wall mounting
  • Simple and handy design for easy of use
Colour: Clear
 : Matériel de montage non fourni.