ContactUsLinkComponent
Lunettes de protection, GoggleGear™ 500, Scotchgard™
Lunettes de protection, GoggleGear™ 500, Scotchgard™
N° de catalogue 111-2327
Fournisseur:  3M
undefined
Lunettes de protection, GoggleGear™ 500, Scotchgard™
N° de catalogue 111-2327
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Type:
    Anti-UV, anti-buée, anti-rayures
  • Couleur:
    rouge/noir
  • Oculaires:
    Clear PC
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les lunettes de protection ventilées Gear 500 Scotchgard™ bénéficient d'une conception à profil bas avec une lanière élastique réglable, d'un cadre à profil bas et d'un verre en PC.
  • Classe optique 1, excellente protection contre les UV
  • Revêtement Scotchgard™ anti-buée longue durée qui prévient la buée et les rayures
  • Revêtement résistant à la désinfection à l'eau de Javel diluée ou aux lingettes d'alcool sans perdre ses performances anti-buée
Pour une utilisation avec des verres correcteurs.
Certifications: EN 166:2001 ; 2C-1.2 3M 1 BT K N