D(+)-Glucose solution 45%, Corning®
Plastic bottle, 1×100 ml, 100 mL
Fournisseur: Corning
D(+)-Glucose solution 45%, Corning®
N° de catalogue 25-037-CI
Fournisseur: Corning
Numéro CAS: 50-99-7
Aller à :
Product Details & Documents
45% Glucose Solution. Glucose is a main source of energy for living organisms and is used as a nutrient source in cell culture media. This 45% (w/v) solution has been to ensure no cytotoxicity.
Synonymes: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
- Numéro CAS:50-99-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00148912
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- pH:3.5 ± 0.5 @ 20-25°
- Osmolality:250-280 mOsm/Kg H20 @ 1:10
- Endotoxin:≤ 0.25 EU/ml @ FW
- Sterility :Pass
- Cytotoxicity:Pass
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Info cdt:1×100 ml