Pénicilline : Streptomycine solution 100X
N° de catalogue 30-002-CI
Fournisseur: Corning
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:6
- Seq:2455
- Info cdt:6x 100 ml
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Penicillin G, potassium salt:10,000,000 U/L
- Streptomycin sulfate:10.0 g/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:GHS08
Numéro CAS:113-98-4 (Penicillin G potassium salt) - 3810-74-0 (Streptomycin sulfate)
:3810-74-0