ContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine solution 200 mM dans l'eau (29.20 mg/ml) réactif de culture cellulaire, Corning®
L(+)-Glutamine solution 200 mM dans l'eau (29.20 mg/ml) réactif de culture cellulaire, Corning®
Catalog # 25-005-CI
Supplier:  Corning
CAS Number:  
undefined
L(+)-Glutamine solution 200 mM dans l'eau (29.20 mg/ml) réactif de culture cellulaire, Corning®
Catalog # 25-005-CI
Supplier:  Corning
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    6
  • Seq:
    2455
  • Info cdt:
    6×100 ml
Specifications
Specification Test Results
  • pH:
    5.5 ± 0.5
  • Osmolality:
    450 ± 50 mOsm/kg H2O
  • Endotoxin:
    < 0.25 EU/ml @ 1 :50
  • Mycoplasma:
    Tested Negative
  • Sterility :
    Pass
  • Cell Growth:
    Pass
Specification Test Results
About this item
 :
 :146.15 g/mol
CAS Number:56-85-9
Formula:C₅H₁₀N₂O₃
MDL Number:MFCD00008044