Échantillonneurs d'eau portables, TP 5 C
Fournisseur: MAXX
Certificats
À propos de cet article
Echantillonneurs d'eau portables et compacts automatiques avec batterie et pompe à vide à membrane. La version standard possède une embase isotherme intégrée et un bras distributeur pour 24 flacons en PE de 1 l. Le prélèvement des échantillons se fait grâce à la commande programmable via le microprocesseur.
- Transport facile grâce aux poignées de transport
- La batterie permet de ne pas utiliser l'alimentation secteur
- Echantillonnage en fonction du temps, du débit ou des évènements
- Enlèvement manuel des échantillons sans interruption du programme
- Prélèvement de 2 000 échantillons environ par charge de batterie (20 °C, 1,5 m de haut, 1 min. d'intervalle entre les échantillons)
D'autres versions sont disponibles avec un conteneur de 25 l, 4 flacons de 5 l ou un conteneur de 10 litres. Avec ces versions, l'option embase réfrigérée est disponible (veuillez vous renseigner auprès de votre agence commerciale VWR locale pour plus de détails).
Informations de commande: Informations de commande: Un chargeur de batteries est nécessaire; il doit être commandé séparément.
Livraison: Informations de livraison: Le dispositif (sans le chargeur de batteries) comprend un tuyau d'aspiration de 5 m avec une connexion filetée et un plongeur lesté.
Spécifications
- Catalog No:
- 701-0171
- 701-0170
- 701-0169
- 701-0168
- MAXA2053016
- MAXA2054024
- Taille de l'échantillon:
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 − 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- 20 - 350 ml
- Programmes:
- 12 programmes utilisateur librement programmables, avec fonction de liaison de programmes
- Douze programmes définis par l'utilisateur, dont les options de démarrage, de pause et d'arrêt et les paramètres d'impulsion
- Douze programmes définis par l'utilisateur, dont les options de démarrage, de pause et d'arrêt et les paramètres d'impulsion
- Douze programmes définis par l'utilisateur, dont les options de démarrage, de pause et d'arrêt et les paramètres d'impulsion
- 12 freely programmable user programs, with function to link programs
- 12 freely programmable user programs, with function to link programs
- Acquisition des données:
- 3000 entrées, mémoire de données non volatile pour le stockage des données d'échantillonnage et des messages
- 3000 valeurs; mémoire de données non volatile pour le stockage des données d'échantillonnage et les messages
- 3000 valeurs; mémoire de données non volatile pour le stockage des données d'échantillonnage et les messages
- 3000 valeurs; mémoire de données non volatile pour le stockage des données d'échantillonnage et les messages
- 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages
- 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages
- Précision:
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- <±2,8 ml (single sample volume)
- Signal d'entrée:
- 2 analogiques ; 8 numériques
- 2 analogiques 4-20 mA; 8 numériques (flux, évènements et 3 autres programmables)
- 2 analogiques 4-20 mA; 8 numériques (flux, évènements et 3 autres programmables)
- 2 analogiques 4-20 mA; 8 numériques (flux, évènements et 3 autres programmables)
- Analogue (×2) ; digital (×8)
- Analogue (×2) ; digital (×8)
- Sortie du signal:
- Jusqu'à 8 numériques, 5 sont librement programmables
- Numérique jusqu'à 8
- Numérique jusqu'à 8
- Numérique jusqu'à 8
- Up to 8× digital, 5 are freely programmable
- Up to 8× digital, 5 are freely programmable
- Interface de communication:
- En option : LAN/WLAN via une connexion TCP/IP RJ45, avec navigateur IE, mémoire 4-32 Go SD/SDHC
- En option: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, avec IE-Browser, mémoire 4-32GB SD/SDHC
- En option: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, avec IE-Browser, mémoire 4-32GB SD/SDHC
- En option: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, avec IE-Browser, mémoire 4-32GB SD/SDHC
- Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC
- Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC
- Interfaces:
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS 232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Mini-USB, RS422/485, RS232
- Boîtier:
- PS/PC (GF10)
- PS/PC
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- PS/PC (GF10)
- Commande:
- Contrôle par microprocesseur, mode veille (<5 mA), alimentation 8-16 V, clavier sensitif (avec les touches 0-9, ESC, ENT et de curseur), affichage graphique (128×64 pixels), rétroéclairé
- Contrôle par microprocesseur, mode-veille (< 5mA), alimentation 8-16 V clavier à touches amorties (avec les touches 0-9, ESC, ENT, curseur), affichage graphique (128 * 64 pixels), rétroéclairé
- Contrôle par microprocesseur, mode-veille (< 5mA), alimentation 8-16 V clavier à touches amorties (avec les touches 0-9, ESC, ENT, curseur), affichage graphique (128 * 64 pixels), rétroéclairé
- Contrôle par microprocesseur, mode-veille (< 5mA), alimentation 8-16 V clavier à touches amorties (avec les touches 0-9, ESC, ENT, curseur), affichage graphique (128 * 64 pixels), rétroéclairé
- Microprocessor control, Sleep-mode (<5 mA), power supply 8 - 16 V foil keyboard (with keys 0 - 9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 pixel), backlit
- Microprocessor control, Sleep-mode (<5 mA), power supply 8 - 16 V foil keyboard (with keys 0 - 9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 pixel), backlit
- L×P×H:
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- 510×468×787 mm
- Poids:
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 25 kg