ContactUsLinkComponent
Broyeur, CryoMill
Catalog # 412-0232
Supplier:  Retsch GmbH
undefined
Broyeur, CryoMill
Catalog # 412-0232
Supplier:  Retsch GmbH
Specifications
  • Granulométrie finale:
    ~5 µm
  • Granulométrie initiale:
    <8 mm*
  • Volume d'échantillon max.:
    20 ml
  • Désignation:
    CryoMill
  • Seq:
    001
  • Modèle:
    CryoMill
  • Stations de broyage:
    1
  • Réglage de la durée de broyage:
    Digital, 30 s - 99 min
  • Alimentation:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Fréquence de vibration:
    3 - 25 Hz (180 - 1500 min⁻¹)
  • Poids:
    46 kg
  • L×P×H:
    385×570×370 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le CryoMill a été conçu pour un broyage cryogénique des plastiques, matériaux thermosensibles ou échantillons contenant des composés volatils. Les applications incluent le fractionnement cellulaire, le broyage cryogénique, le broyage à l'état humide et le broyage à sec de matériaux durs, mi-durs, tendres, cassants, élastiques ou fibreux. Grâce au système de refroidissement intégré, le bol de broyage est refroidi à l'azote liquide à –196 °C avant et pendant le broyage.
  • Finesse finale d'environ 5 μm par percussion et frottement
  • Broyage cryogénique rapide et efficace à –196 °C, le système de refroidissement intégré avec recharge automatique signifie qu'aucun refroidissement manuel n'est nécessaire
  • Résultats de broyage hautement reproductibles
  • Cycles de refroidissement et de broyage programmables et réglage numérique
  • Également utilisable sans refroidissement, pour une compatibilité avec de nombreuses applications
L'échantillon est fragilisé et les composants volatils sont conservés. Les paramètres de broyage peuvent être enregistrés, ce qui simplifie les tâches de routine. L'écran LED affiche le statut de l'opération en cours, par exemple refroidissement et/ou broyage. Le principe de réduction de taille est identique à celui du MM 400. Avec une fréquence d'oscillation de 25 Hz max., le CryoMill met seulement quelques minutes pour broyer avec une très grande efficacité la plupart des matériaux. Le principal mécanisme de broyage est la percussion auquel s'ajoute également le frottement, ce qui permet d'obtenir des granulométries finales nettement plus fines que celles obtenues avec tout autre cryobroyeur similaire. Le CryoMill est équipé d'une station de broyage pour des bols de broyage de différents volumes : 25, 35 et 50 ml. Une autre option consiste à utiliser un adaptateur** qui contient un bol de broyage de 5 ml**.
Ordering information: Le système de recharge automatique Autofill, le ou les bols de broyage et les billes de broyage doivent être commandés séparément. Consultez également la section "Billes de broyage pour MM 200 et MM 301" pour obtenir une sélection de billes de broyage.
Caution: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument
** Adaptateur requis pour une utilisation de 2/4 bols de broyage, d'un volume nominal de 5 ml
Grinding jars
Product Information