Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18-SDB-1
N° de catalogue 7650-07
Fournisseur: Avantor
Spécifications
- Capacité:6 ml
- Désignation:Colonne avec 500 mg de C18 (haut) et 200 mg de SDB-1, séparés par un fritté en PE
- Poids du lit:700 mg
- Cdt:30
Spécifications
À propos de cet article
Ces colonnes SPE ont été conçues pour l’extraction des pesticides dans l’eau.