Pelles de pesée
200 mm, 30 mm
N° de catalogue 611-1252
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Résistantes aux produits corrosifs
- Nettoyage aisé
- Pour de nombreuses applications
Spécifications
- Largeur:30 mm
- Longueur:200 mm