Precision hydrometer, S50
Precision hydrometer, S50
Precision hydrometer, S50, 1,00 - 1,05 g/cm³, 190 mm
N° de catalogue AMARH811216
Fournisseur:   Amarell
Precision hydrometer, S50
N° de catalogue AMARH811216
Fournisseur:  Amarell
Precision hydrometer, S50
Precision hydrometer, S50, 1,00 - 1,05 g/cm³, 190 mm
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometer.
  • Paper scale with colour code
  • Shot weighted body
  • Type designation
Suitable for government verification.
Certifications: BS 718
Emballage: In a transparent plastic case.
Spécifications
  • Désignation:
    Precision hydrometer
  • Longueur:
    190 mm
  • Modèle:
    S50
  • Plage de mesure:
    1,00 - 1,05 g/cm³