ContactUsLinkComponent
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
  7511-04
 :  Avantor
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
  7511-04
 :  Avantor
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Colonne avec 500 mg de gel de silice traité à l’acide sulfurique (haut) et 500 mg d'acide sulfonique aromatique, séparés par un fritté en PE
  • Poids du lit:
    1000 mg
  • Greffage:
    PCB-A
  • Cdt:
    50
Cette colonne pour extraction en phase solide a été conçue pour l’extraction des PCB dans l’huile (échantillons sales) en combinaison avec du gel de silice SPE.