ContactUsLinkComponent
Water purification systems, RiOs-DI® Clinical
Water purification systems, RiOs-DI® Clinical
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Water purification systems, RiOs-DI® Clinical
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • MILLZRDSVCL3BE
  • Modèle:
  • RiOs-DI® Clinical
  • Eau d'alimentation:
  • Potable (tap) with conductivity <2000 µS/cm at 25 °C
  • Débit:
  • 2,4 L/h @ 15 °C
  • Teneur COT:
  • <50 ppb
  • Résistivité à +25 °C:
  • > 10 MΩ.cm
  • Bactéries:
  • < 10 CFU/ml
  • L×P×H:
  • 290×330×500 mm
  • Poids:
  • 17,3 kg