Anti-COL19A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y442]
N° de catalogue BWRLBS9133
Fournisseur: Bioworld Technology
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:COL19A1
- Clonalité:Polyclonal
- Clone:Y442
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 411-464of Human COL19A1.
COL19A1 (Y442) pAb detects endogenous levels of COL19A1 protein.
Type: Primary
Antigen: COL19A1
Clonality: Polyclonal
Clone: Y442
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human