ContactUsLinkComponent
Anti-p-Smad1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S187]
Anti-p-Smad1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S187]
N° de catalogue BWRLBS4873
Fournisseur:  Bioworld Technology
Anti-p-Smad1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S187]
N° de catalogue BWRLBS4873
Fournisseur:  Bioworld Technology
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    p-Smad1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Clone:
    S187
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Synthetic phosphopeptide derived from human Smad1 around the phosphorylation site of Serine 187.
p-Smad1 (S187) pAb detects endogenous levels of Smad1 protein only when phosphorylated at Ser187.
Type: Primary
Antigen: p-Smad1
Clonality: Polyclonal
Clone: S187
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat