Anti-Rab 40B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S265]
N° de catalogue BWRLBS3388
Fournisseur: Bioworld Technology
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:Rab 40B
- Clonalité:Polyclonal
- Clone:S265
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-300 of Human Rab 40B.
Rab 40B (S265) pAb detects endogenous levels of Rab 40B protein.
Type: Primary
Antigen: Rab 40B
Clonality: Polyclonal
Clone: S265
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat