Face light M8 with light guide
Diffuse face light M8 (D) radiating surface 78×30 mm with light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adapter
N° de catalogue ZEIS4355080000000
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adapter.
Spécifications
- Désignation:Diffuse face light M8 (D) radiating surface 78×30 mm with light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adapter