Weighted base, Orion™ Star A series
N° de catalogue ORIOSTARA-HB
Fournisseur: Thermo Orion
Spécifications
- Désignation:Base lestée Orion™ Star™ A pour utilisation avec un support d'électrode relié à l'appareil de mesure
- Seq:104
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.