Agarose, poudre blanche, Haute résolution pour la biologie moléculaire
Catalog # ICNA11AGAR0050
Supplier: MP Biomedicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:50 g
- Seq:3368
Specifications
Specification Test Results
- Identity Test:Passes
Specification Test Results
About this item
:
Melting Pt:< 67 °C (1,5% gel)
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:9012-36-6
MDL Number:MFCD00081294